주요 문서
M9823
Sigma-Aldrich
Myra A hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H20N2O4 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
340.37 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
red
solubility
DMSO: >10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)CCCNc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C19H20N2O4.ClH/c1-21(2)9-5-8-20-13-10-14(22)15-16(19(13)25)18(24)12-7-4-3-6-11(12)17(15)23;/h3-4,6-7,10,20,22,25H,5,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
ZVKHFHKBUHMRPU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Myra A hydrochloride is a small molecule transcription factor inhibitor (c-Myc/Max DNA binding).
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.