항체 형태
tissue culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
P3II-26, monoclonal
종 반응성
human
농도
250 μg/mL
기술
immunocytochemistry: 1:20-1:50 using acetone-fixed cytospin preparations
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (not suitable for human tissues)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:20 using acetone-fixed sections
western blot: suitable
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ABCB11(8647) , ABCB4(5244)
일반 설명
특이성
면역원
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
We presents an article on ABC Transporters and Cancer Drug Resistance