주요 문서
M6317
Sigma-Aldrich
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine-5′-(γ-thio)triphosphate triethylammonium salt solution
≥90% (HPLC), aqueous solution
동의어(들):
MANT-GTPγS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20N6O14P3S
Molecular Weight:
669.37
UNSPSC 코드:
41106305
분석
≥90% (HPLC)
형태
aqueous solution
색상
colorless
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor. Competitively inhibited forskolin/Mn2+-stimulated adenylyl cyclase (AC) in S49 cyc- membranes (insect cells deficient in Gαs) with the IC50 value of 84 nM.
기타 정보
The product is a mixture of 2 esters.
단위 정의
1 unit = 1 μl of 10 mM solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable