분석
≥97% (HPLC)
양식
lyophilized powder
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
InChI key
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
Amino Acid Sequence
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable