주요 문서
M0289
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
foil pouch
동의어(들):
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS Number:
Molecular Weight:
220.25
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
형태
powder
pH
6.5-7.5 (25 °C)
유용한 pH 범위
6.5-7.9
pKa(25 °C)
7.2
SMILES string
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChI key
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
재구성
Contents of each foil pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M hemisodium MOPS buffer, pH 7 at 25 °C.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable