L7134
Luteinizing hormone releasing hormone human acetate salt
≥98% (HPLC), powder
동의어(들):
Gonadoliberin, Gonadotropin releasing hormone, LH-RH
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
분자량
Mr 1182.33
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C55H75N17O13.2C2H4O2/c1-29(2)19-38(49(80)67-37(9-5-17-60-55(57)58)54(85)72-18-6-10-43(72)53(84)62-25-44(56)75)66-46(77)26-63-47(78)39(20-30-11-13-33(74)14-12-30)68-52(83)42(27-73)71-50(81)40(21-31-23-61-35-8-4-3-7-34(31)35)69-51(82)41(22-32-24-59-28-64-32)70-48(79)36-15-16-45(76)65-36;2*1-2(3)4/h3-4,7-8,11-14,23-24,28-29,36-43,61,73-74H,5-6,9-10,15-22,25-27H2,1-2H3,(H2,56,75)(H,59,64)(H,62,84)(H,63,78)(H,65,76)(H,66,77)(H,67,80)(H,68,83)(H,69,82)(H,70,79)(H,71,81)(H4,57,58,60);2*1H3,(H,3,4)/t36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;;/m0../s1
InChI key
QOVPLTBEZAJSHY-VIRDRFNDSA-N
유전자 정보
human ... GNRH1(2796)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
애플리케이션
- for synchronization of the ovulations
- for pre-absorption of the anti-GnRH antibody in staining procedures
- to study pituitary sensitivity to GnRH in presence of endocrine disrupting compound
생화학적/생리학적 작용
포장
성분
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
(GnRH) in the hypothalamus of the South American plains
vizcacha (Lagostomus maximus)
(Capra pyrenaica pyrenaica) by cloning