L4537
Greiner multiwell plate lids
for 96 well plate with condensation rings, clear, sterile
동의어(들):
microplate lids, microtiter plate lids, multiwell plate lids
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless wells
크기:
96 well
무균:
sterile
결합 유형:
non-treated surface
특징:
lid
추천 제품
material
colorless wells
무균
sterile
특징
lid
포장
pack of 5
제조업체/상표
Greiner 656176
크기
96 well
색상
clear
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객