특징
lid
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 656171
크기
96 well
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Microplate Lid, Sterile, Single Position, High Profile, with Condensation Rings
기타 정보
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm
적합성
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객