K3389
Anti-Ku80 (XRCC5) (322-337) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ATP-dependent DNA Helicase II, 80kDa, Anti-CTCBF (CTC85), Anti-Ku Autoantigen, 80kDa, Anti-Lupus Ku Autoantigen Protein p86, Anti-X-ray Repair Complementing Defective Repair in Chinese Hamster Cells 5
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~82.5 kDa by calculation
종 반응성
human
기술
western blot: 1:500
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... XRCC5(7520)
mouse ... Xrcc5(22596)
rat ... Xrcc5(363247)
면역원
peptide corresponding to the 80 kDa Ku80 protein (amino acids 322-337). This sequence is 100% conserved between human, mouse, rat, and hamster.
물리적 형태
Solution of 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.