주요 문서
K2252
Sigma-Aldrich
Diethyl β-ketoadipate
동의어(들):
β-Ketoadipic acid diethyl ester, 3-Oxohexanedioic acid diethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H16O5
CAS Number:
Molecular Weight:
216.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
양식
liquid
Quality Level
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)