주요 문서
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
동의어(들):
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H28N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
376.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
InChI key
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
Melatonin receptor antagonist.
특징 및 장점
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)