추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥99%
적합성
suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
응용 분야
agriculture
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3
InChI key
KTHADMDGDNYQRX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable