주요 문서
I7648
Nunc® inoculating loops
size 1 μL, pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
동의어(들):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
material
polystyrene
무균
sterile
포장
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
제조업체/상표
Nunc 254410
크기
1 μL
색상
colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Accurate to semiquantitative standard for handling samples
  • Surface treated to enhance adhesion of the droplets
  • Reduced risk of spreading microorganisms since the loops are disposable
  • Non toxic
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)