주요 문서
HT401128
Sigma-Aldrich
Papanicolaou Stain OG 6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
진단 영향
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
기타 정보
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.