주요 문서
HT1103128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116124
NACRES:
NA.47
양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
기술
microbe id | staining: suitable
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
기타 정보
Certified Eosin Y, 0.1% (w/v) and certified phloxine B, 0.1% (w/v) in acidified ethanol
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
13 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)