주요 문서
HT109
Sigma-Aldrich
Weigert′s Iron Hematoxylin Solution, Part B
Part B
동의어(들):
Weigert’s iron hematoxylin solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
Quality Level
200
500
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
기술
microbe id | staining: suitable
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
To be used in conjunction with HT107. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
기타 정보
Ferric chloride in dilute HCl
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)