주요 문서
HT107
Sigma-Aldrich
Weigert′s Iron Hematoxylin Solution, Part A
Part A
동의어(들):
Weigert’s iron hematoxylin solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
Quality Level
200
500
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
1% in ethanol
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
To be used in conjunction with HT109. Recommended in lengthy or acidic stain procedures. Resists decolorization better than aluminum based hematoxylin formulations.
기타 정보
1% hematoxylin in ethanol
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Qing Yao et al.
Developmental cell, 49(5), 748-763 (2019-05-21)
Oxygen (O2) is both an indispensable metabolic substrate and a regulatory signal that controls the activity of Hypoxia-Inducible Factor 1α (Hif1a), a mediator of the cellular adaptation to low O2 tension (hypoxia). Hypoxic cells require Hif1a to survive. Additionally, Hif1a