주요 문서
HT1002
Sigma-Aldrich
Borax Solution
5 g/dL in deionized water
동의어(들):
Borax solution, Sodium borate solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
형태
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
5 g/dL in deionized water
기술
titration: suitable
pH
8.9-9.6
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Kit component in the Silver Stain kit, Procedure No. HT100
법적 정보
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1