material
polypropylene
특징
Holds 72 x 13 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
포장
pk of 8 racks
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS27551B
길이 × 너비 × 높이
10.4 × 20.2 × 5.9 cm
크기
72 wells
웰 직경
13 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
특징 및 장점
- molded coordinates for tube orientation
- stable design for use in water baths
- flat labeling area for easier identification
- available in half and full rack sizes
- Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
- Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
법적 정보
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.