주요 문서
HS234525B
Parafilm® Sealing Film Dispenser, Blue
blue (dispenser)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.51
material
acrylic
blue (dispenser)
특징
holds 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS234525B
길이 × 너비 × 높이
120 mm × 156 mm × 171 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The ABS dispenser has a unique design for maximum safety, storage, dispensing, and cutting Parafilm, tape, labels, and Tough-Tags.
특징 및 장점
  • ABS plastic dispenser designed with a safety razor that slides and cuts with no danger to fingers.
  • Dispenser holds one or two 50 mm (2-inch) rolls, or one 100 mm (4-inch) roll
  • Supplied with two easily exchanged cutting blades
법적 정보
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)