material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
natural (dispenser)
특징
to hold 2 x 50 mm or 1 x 100 mm Parafilm M Sealing Film roll
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120758
길이 × 너비 × 높이
123 mm × 172 mm × 99 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Box Top Dispenser is an easy application with no mess.
특징 및 장점
- Accommodates two 50 mm (2-inch), or one 100 mm (4-inch) Parafilm® M rolls
- Easy application, simply place the dispenser on top of the Parafilm® M box and pull the sealing film through, there is no need to remove rolls from the packaging
- Built in safety blade slides and cuts with no danger to fingertips and eliminates the need for scissors
- Supplied with two safety blades, additional replacement blades are available for purchase
- Made from ABS plastic making the unit easy to clean
법적 정보
Parafilm is a registered trademark of Bemis Company, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.