material
white polystyrene
무균
sterile; electron beam irradiated
특징
to hold size 00 to 2 tablets and capsules
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120845
길이 × 너비 × 높이
10.3 in. × 5.2 in. × 0.5 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of tablets and capsules.
For Capsule/Tablets size 00 to 2.
Available in both, sterile* and non-sterile.
For Capsule/Tablets size 00 to 2.
Available in both, sterile* and non-sterile.
특징 및 장점
Safety
- Disposable to ensure no chemical cross-contamination for patient safety
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
- Meets quality control and GMP requirements for manufacturing batch sampling
- Durable and shatterproof trays constructed of inert, BSE/TSE free material
- Pour spout in corner for dispensing control
- Ergonomic spatula (length - 6.9 in/17.6 cm
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.