Key Documents
GHS3128
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116124
NACRES:
NA.47
형태
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
6 g/L
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Gill formulation No. 3 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.. Used with hematoxylin and eosin staining.
기타 정보
6 g/L certified hematoxylin
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1