주요 문서
GHS2128
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116124
NACRES:
NA.47
양식
solution
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
4 g/L
pH
2.5-3.5
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
기타 정보
4 g/L certified hematoxylin
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.