Key Documents
GESE6119275
GE spacers
L × W × thickness 2 cm × 16 cm × 0.75 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105300
NACRES:
NB.22
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Cytiva Article No. 80-6180-51
Cytiva SE6119-2-,75
길이 × 너비 × 두께
2 cm × 16 cm × 0.75 mm