주요 문서
GERPN851E
ECL Plex Fluorescent Rainbow Markers
Cytiva RPN851E, pack of 500 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105332
NACRES:
NA.32
특징
wetted part: no
포장
pack of 500 μL
제조업체/상표
Cytiva RPN851E
색상
Brownish-red
solubility
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
특징 및 장점
  • Visible marker bands on gels and blots
  • Fluorescent images in both Cy3 and Cy5 channels
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GERPN851E4061834085492