Key Documents
GE90100422
HiTrap® IgM Purification
pkg of 1 × 5 mL, Cytiva, 90-1004-22
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
포장
pkg of 1 × 5 mL
제조업체/상표
90-1004-22
Cytiva
관련 카테고리
법적 정보
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1