추천 제품
Grade
for chromatography
포장
pkg of 1 × 5 mL
제조업체/상표
Cytiva 29401322
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A chromatography resin for the purification of recombinant proteins tagged with Strep-tag II and Twin-Strep-tag, which provides higher affinity, resulting in higher yields and lower loss of valuable target protein.
특징 및 장점
StrepTrap XT is a ready to use column prepacked with Strep-Tactin XT Sepharose providing the benefits:
- Highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins.
- Fast purifications with simple elution.
- Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity.
- Fast and easy regeneration.
- Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives.
법적 정보
StrepTrap is a trademark of Cytiva
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
55.4 °F
Flash Point (°C)
13 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.