주요 문서
GE29400462
HiTrap® Capto Q ImpRes
Cytiva 29400462, pack of 1 × 1 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.13
포장
pack of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Cytiva 29400462
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)