주요 문서
GE29400460
HiTrap® Capto SP ImpRes
Cytiva 29400460, pack of 1 × 1 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.13
양식
prepacked column
교차
cross-linked
포장
pack of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Cytiva 29400460
저장 조건
(0.2 M Sodium Acetate in 20% Ethanol)
파라미터
(flow velocity: 300 cm/h)
-4 mL/min max. flow rate
-70 psi max. pressure
기술
liquid chromatography (LC): suitable
Matrix
(High-flow agarose)
기질 활성군
CH2CH2 CH2SO3-
입자 크기
(40 µm)
분리 기술
cation exchange
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)