포장
pack of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Cytiva 29400458
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.