material
polypropylene
분자량
20000-8000000 Da (globular proteins)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 28-9356-05
파라미터
<1.3 mL/min flow rate
<13 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
베드 용적
320 mL
컬럼 길이 × I.D.
60 cm × 26 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
기질 활성군
dextran-acrylamide phase
평균 부품 크기
50 μm
cleaning
2-13
작동 범위
3-11
분리 기술
size exclusion (SEC)
일반 설명
적합성
저장 및 안정성
분석 메모
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
프로토콜
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.
관련 콘텐츠
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-9356-05 | 4061838214928 |