주요 문서
GE17-5478-14
HiScreen Capto L
Cytiva 17-5478-14
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein L (E. coli), mammalian free
유통기한
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
포장
pkg of 4.7 mL
제조업체/상표
Cytiva 17-5478-14
저장 조건
(20% Ehtanol)
파라미터
44 psi
베드 크기
7.7 mm × 100 mm
베드 용적
4.7 mL
컬럼 I.D.
7.7 mm
Matrix
rigid, highly cross-linked agarose
평균 부품 크기
85 μm (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
작동 범위
2-10(pH interval where the medium can be operated without significant change in function.)
적합성
suitable for bioprocess medium
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
분석 메모
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
법적 정보
Capto is a trademark of Cytiva
HiScreen is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)