주요 문서
GE10600116
Amersham Protran® Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600116
시트 너비 × 길이
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
공극 크기
0.1 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Amersham Protran® NC Sandwich contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Protran® nitrocellulose membranes preassembled with 2 x 3MM Chr filter papers. Designed for convenience and ease-of-use.
특징 및 장점
  • Precut Amersham Protran 0.1 µm nitrocellulose membranes.
  • Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE106001164061834083146