주요 문서
GE10600046
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
NACRES:
NB.22
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600046
시트 너비 × 길이
200 mm × 200 mm
공극 크기
0.1 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A versatile nitrocellulose blotting membrane with 0.1 µm pore size. Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western blotting systems.
애플리케이션
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
특징 및 장점
  • Low background and excellent signal-to-noise ratios.
  • Compatible with a variety of labeling and detection systems.
  • High binding capacity of small proteins (< Mr 10 000) reduces risk of "blow-through".
  • Proprietary nitrocellulose formula gives a long shelf life of bound proteins.
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GE106000464061834082538