제조업체/상표
Cytiva 10600020
롤 너비 × 길이
150 mm × 4 m
공극 크기
0.45 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
애플리케이션
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
특징 및 장점
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.