주요 문서
G9660
Supelco
Gelatin veronal buffer−EDTA
동의어(들):
GVB-EDTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
무균
sterile-filtered
drug control
Home Office Schedule 3; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
저장 온도
2-8°C
성분
Contains 141 mM NaCl, 0.1% gelatin, 1.8 mM sodium barbital, 3.1 mM barbituric acid and 10 mM EDTA, pH 7.3-7.4.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)