G7403
Glycine
≥99% (titration), suitable for electron microscopy, BioXtra
동의어(들):
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
추천 제품
제품명
Glycine, BioXtra, ≥99% (titration)
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99% (titration)
양식
powder
기술
electron microscopy: suitable
불순물
Insoluble matter, passes filter test
무기 잔류물
≤0.05%
손실
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
색상
white
pKa(25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M
≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES string
NCC(O)=O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: 0.003
λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Grin2a(24409)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
프로토콜
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format