주요 문서
G3626
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(β-naphthylamide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
272.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
solubility
ethanol: formic acid (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CCC(NC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)=O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c16-13(15(19)20)7-8-14(18)17-12-6-5-10-3-1-2-4-11(10)9-12/h1-6,9,13H,7-8,16H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
XWCSDVVHAXLZNL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)