생물학적 소스
synthetic
분석
≥98.5% (HPLC)
형태
powder
색상
white to off-white
mp
110-112 °C (lit.)
solubility
methanol: 50 mg/mL
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
enzyme | inhibits
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI key
SYTBZMRGLBWNTM-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ALB(213) , APP(351) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
rat ... Ptgs1(24693)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges