제조업체/상표
Eppendorf® S41I230011
용적
170 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
New BrunsWick S41i 230 V, 50 HZ CO2 Incubator Shaker
특징 및 장점
- Experimental flexibility: Perforated shelf allows for static incubation at the same time as shaking
- Stable, uniform and vibration-free shaking: robust Innova triple eccentric drive
- Saves gas and provides an optimal growing atmosphere: Smart gas control (0.2 - 20% CO2)
- Ensures surface sterility: automatic high temperature disinfection and inner/outer door
- Fast and reliable cleaning: Smooth, seamless chamber
- Increasable capacity: Two devices stackable
- Precise and easy control: Intuitive touch screen
- Humidification included
- Shaking speed 25 - 400 rpm (25 - 250 rpm if stacked)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.