주요 문서
EPM1194-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103816
NACRES:
NB.73
특징
25 x 250 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
phenolic resin
제조업체/상표
Eppendorf® M1194-9905 (Global)
길이 × 너비
45.7 cm × 45.7 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)