주요 문서
EPK0641-3003
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes, (5 x 2) configuration, aluminum, drawer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
aluminum
특징
(5 x 2) configuration
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
제조업체/상표
Eppendorf® K0641-3003 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG