주요 문서
EPK0641-3000
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes, (4 x 7) configuration, aluminum, drawer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
aluminum
특징
(4 x 7) configuration
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
제조업체/상표
Eppendorf® K0641-3000 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
560 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)