주요 문서
EPF740540015
Eppendorf® CryoCube® F740h
capacity 740 L, cooling, 3 classic interface, AC/DC input 120 - 208 V, 60 Hz
동의어(들):
CryoCube® F740h, CryoCube® F740h-ULT Freezer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103034
특징
cooling 3 classic interface
용량
740 L
법적 정보
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG