주요 문서
EP6001021910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, side access
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
제조업체/상표
Eppendorf® 6001021910 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
569 mm (22.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 205 mm (8.1 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT freezer: Premium U410 (max. 180 boxes), Premium U700 (max. 300 boxes), HEF U410 (max. 180 boxes), CryoCube F570 series (max. 300 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment version, compartment 1-4)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP6001021910-1EA4061835081172