주요 문서
EP6001012510
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (5 in.), (3 x 4) configuration, stainless steel, drawer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
material
stainless steel
특징
(3 x 4) configuration
Holds 12 x boxes (5 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (3 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
제조업체/상표
Eppendorf® 6001012510 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 414 mm (16.3 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)