주요 문서
EP5910764006
Eppendorf® Adapter
for 50 mL tubes skirted bottom, for rotor S-4xUniv., pkg of 2 pieces
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
특징
skirt
for 50 mL tubes skirted bottom
for rotor S-4xUniv.
포장
pack of 2 ea
pkg of 2 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 5910764006
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with Universal bucket
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)