주요 문서
AXYT400LRS
MAXYMum Recovery® ultra micro pipette tips
for Eppendorf® racked, size 0.5-10 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
크기:
0.5-10 μL
무균:
sterile
특징:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
포장:
pkg of 5x960tips/cs
제조업체/상표:
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
제조업체/상표
Axygen Inc T-400-L-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
0.5-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)