Key Documents
EP5825755006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 30 mL tubes, pack of 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.82
material
flat bottom
특징
Holds 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
포장
pack of 2
제조업체/상표
Eppendorf® 5825755006 (Global)
파라미터
3,222 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
145 mm
직경
25 mm
호환성
for use with 750 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG